Learn More
2',6'-Dimethoxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11452738
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 2040-04-2
Numero MDL MFCD00008729
Specifica
Materiale o nome chimico 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Punto di fusione 68°C to 71°C
Punti di ebollizione 135°C to 136°C (2 mmHg)
Formula molecolare C8H6Cl2O
Quantità 5 g
Beilstein 2048976
Sinonimo 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
InChI Key HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
IUPAC Name 1-(2,6-dichlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 189.04
PubChem CID 74877
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10221634 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16733.06,A16733.14
Numero di lotto9003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16733.06,A16733.14
Numero di lotto10138580 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16733.06,A16733.14
Titolo del prodotto
2',6'-Dimethoxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals >