Learn More
2,6-Lutidine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11478713
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
2,6-Lutidine is used as a solvent in organic synthesis and as a sterically hindered mild base. It is also used as a vulcanization accelerator for dyes, resins and rubber. It also acts as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Lutidine is used as a solvent in organic synthesis and as a sterically hindered mild base. It is also used as a vulcanization accelerator for dyes, resins and rubber. It also acts as a food additive.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with acids, acid chlorides, oxidizing agents and chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-48-5
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.16
Numero MDL MFCD00006345
InChI Key OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC Name 2,6-dimethylpyridine
SMILES CC1=CC=CC(C)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Lutidine
Punto di fusione -7°C
Densità 0.923
Punti di ebollizione 143°C to 145°C
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.497
Quantità 100 mL
Numero UN UN1993
Beilstein 105690
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,5616
Sinonimo 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 107.16
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Lutidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,6-Lutidine