Learn More
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate, 97%
Codice prodotto. 10419301 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10419301
Marca: Thermo Scientific Acros 347250010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2044-85-1 | C24H14Cl2O7 | 485.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2044-85-1
Formula molecolare C24H14Cl2O7
Molecular Weight (g/mol) 485.27
Numero MDL MFCD00037501
InChI Key VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104913
IUPAC Name (6'-acetyloxy-2',7'-dichloro-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-yl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 7'-Dichlorofluorescein 3', 6'-diacetate
Punto di fusione 239°C to 246°C
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Beilstein 19, IV, 2912
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 485.27
Percent Purity ≥96.0%
Imballaggio Glass bottle
Colore Colorless to White
Quantità 1 g
Forma fisica Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.