Learn More
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline, 98%
Codice prodotto. 15445879
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15445879
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63698.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent for the colorimetric determination of copper | CAS: 484-11-7 | C14H12N2 | 208.264 g/mol
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline is used as a reagent for the colorimetric determination of copper and acts as a chelating agent. It is also used in the synthesis of arly ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline is used as a reagent for the colorimetric determination of copper and acts as a chelating agent. It is also used in the synthesis of arly ketones.
Solubility
Slightly soluble in water and light petroleum. Soluble in methanol, ethanol, acetone, ether and benzene.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 484-11-7
Formula molecolare C14H12N2
Molecular Weight (g/mol) 208.264
Numero MDL MFCD00004973
InChI Key IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo neocuproine, neocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl, 2,9-dimethylphenanthroline, 2,9-dimethyl-o-phenanthroline, neo-cuproin, neocuproine hemihydrate, dmphen, unii-8e7d2sh3bv, 8e7d2sh3bv
PubChem CID 65237
IUPAC Name 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Punto di fusione 159°C to 164°C
Colore Brown to White
Quantità 25 g
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,6449
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water and light petroleum; Soluble in methanol,ethanol,acetone,ether and benzene.
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline