Learn More
2-Amino-2-Methyl-Propan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10020030
Click to view available options
500mL, Amber glass bottle
Specifica
CAS 124-68-5
Punto di fusione 31°C
Colore Colorless
pH 11.3
Punti di ebollizione 165°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C4H11NO
Numero MDL 8051
Quantità 500 mL
Peso formulazione 89.14g/mol
Forma fisica Low Melting Solid, Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.