Learn More
2-Amino-4-chlorothiophenol, 96%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Amino-4-chlorothiophenol |
Punto di fusione | 56.0°C to 61.0°C |
Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | H2NC6H3(Cl)SH |
Quantità | 5 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
Peso formulazione | 159.64 |
Percent Purity | 96% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Amino-4-chlorothiophenol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C