Learn More
2-Amino-4-chlorothiophenol, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 13458678
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1004-00-8
Formula molecolare C6H6ClNS
Molecular Weight (g/mol) 159.64
InChI Key NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
PubChem CID 12000
IUPAC Name 2-amino-4-chlorobenzenethiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-chlorothiophenol
Punto di fusione 56.0°C to 61.0°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2NC6H3(Cl)SH
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 159.64
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-4-chlorothiophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C