Learn More
2-Amino-5-chlorophenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15422419
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28443-50-7
Formula molecolare C6H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 143.57
Numero MDL MFCD02093863
InChI Key FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
PubChem CID 91591
ChEBI CHEBI:75051
IUPAC Name 2-amino-5-chlorophenol
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-chlorophenol
Punto di fusione 145°C to 153°C
Colore Brown
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 386421
Peso formulazione 143.57
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-chlorophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Amino-5-chlorophenol