Learn More
2-Amino-6-chloropurine-9-riboside, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15566016
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 2004-07-1
Formula molecolare C10H12ClN5O4
Molecular Weight (g/mol) 301.69
InChI Key TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Punto di fusione 165.0°C to 175.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Rotazione specifica -35
Sinonimo benzoic acid, 4-chlorophenyl ester, p-chlorophenol benzoate, p-chlorophenyl benzoate, benzoic acid 4-chlorophenyl ester, benzoic acid, p-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylbenzoate, acmc-1cina, cbmicro_005244, 4-chlorophenyl benzoate
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso,methanol
SMILES NC1=NC(Cl)=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=N1
IUPAC Name (4-chlorophenyl) benzoate
PubChem CID 347761
Peso formulazione 301.69
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.