Learn More
(2-Aminopyrid-4-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11966371
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
105250-17-7
C6H9N2O
125.15
MFCD03791261
ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-O
2-aminopyridin-4-yl methanol, 2-amino-pyridin-4-yl-methanol, 2-aminopyridine-4-methanol, 2-amino-4-pyridinylmethanol, 4-pyridinemethanol, 2-amino, 2-aminopyridin-4-yl-methanol, 2-amino-4-pyridinemethanol, 2-amino-4-pyridinyl methanol, 2-amino-4-hydroxymethylpyridine, 2-amino-4-pyridyl methan-1-ol
1515296
(2-aminopyridin-4-yl)methanol
NC1=CC(CO)=CC=[NH+]1
105250-17-7
C6H9N2O
125.15
MFCD03791261
ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-O
2-aminopyridin-4-yl methanol, 2-amino-pyridin-4-yl-methanol, 2-aminopyridine-4-methanol, 2-amino-4-pyridinylmethanol, 4-pyridinemethanol, 2-amino, 2-aminopyridin-4-yl-methanol, 2-amino-4-pyridinemethanol, 2-amino-4-pyridinyl methanol, 2-amino-4-hydroxymethylpyridine, 2-amino-4-pyridyl methan-1-ol
1515296
(2-aminopyridin-4-yl)methanol
NC1=CC(CO)=CC=[NH+]1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 75.5°C to 84.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.