Learn More
2-bromo-1-phenyl-1H-imidazole, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-bromo-1-phenyl-1H-imidazole |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 223.07 |
Percent Purity | 97% |