Learn More
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15402928
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102429-07-2
Formula molecolare C8H5BrF2O
Molecular Weight (g/mol) 235.028
Numero MDL MFCD00142822
InChI Key CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw
PubChem CID 2774185
IUPAC Name 2-bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Punto di fusione 31°C to 35°C
Punto d'infiammabilità 51°C (124°F)
Quantità 250 mg
Numero UN UN2925
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 235.03
Percent Purity 97%