Learn More
2-Bromo-2-butene, 98%, mixture of cis and trans, Thermo Scientific Chemicals
73.77€ - 258.29€
Identificatori chimici
CAS | 13294-71-8 |
---|---|
Formula molecolare | C4H7Br |
Molecular Weight (g/mol) | 135.00 |
Numero MDL | MFCD00000141 |
InChI Key | UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N |
Sinonimo | 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene # |
PubChem CID | 5364387 |
IUPAC Name | (E)-2-bromobut-2-ene |
SMILES | C\C=C(/C)Br |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10479900
|
Thermo Scientific Acros
201510250 |
25 mL | Glass bottle |
73.77€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10783391
|
Thermo Scientific Acros
201511000 |
100 mL | Glass bottle |
258.29€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13294-71-8 | |
135.00 | |
UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N | |
5364387 | |
C\C=C(/C)Br |
C4H7Br | |
MFCD00000141 | |
2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene # | |
(E)-2-bromobut-2-ene |
Specifica
2-Bromo-2-butene | |
13294-71-8 | |
100.0 | |
1.3200g/mL | |
<1°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3CH=C(Br)CH3 | |
MFCD00000141 | |
1.32 | |
Solubility in water: immiscible | |
C\C=C(/C)Br | |
135.00 | |
135 | |
Liquid |
98% | |
97.5 | |
Brown to Yellow | |
82°C to 90°C (740.0 mmHg) | |
Authentic | |
C4H7Br | |
1.4590 to 1.462 | |
01, 205 | |
2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene # | |
UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N | |
(E)-2-bromobut-2-ene | |
5364387 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-316-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Product may darken during storage
- 2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
RUO – Research Use Only