Learn More
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
136.68€ - 438.18€
Identificatori chimici
CAS | 52-51-7 |
---|---|
Formula molecolare | C3H6BrNO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 199.988 |
Numero MDL | MFCD00007390 |
InChI Key | LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol |
PubChem CID | 2450 |
ChEBI | CHEBI:31306 |
IUPAC Name | 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11474743
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11639.22 |
100 g |
136.68€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11484743
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11639.36 |
500 g |
438.18€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol Cosmetics, Preservatives for milk samples, Topical medications and also provide wide spectrum of antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol Cosmetics, Preservatives for milk samples, Topical medications and also provide wide spectrum of antibacterial activity.
Solubility
Soluble in water(280g/L).
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Identificatori chimici
52-51-7 | |
199.988 | |
LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N | |
2450 | |
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol |
C3H6BrNO4 | |
MFCD00007390 | |
bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol | |
CHEBI:31306 | |
C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O |
Specifica
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol | |
∼122°C to 132°C | |
C3H6BrNO4 | |
UN3241 | |
14,1447 | |
Soluble in water(280g/L). | |
C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O | |
199.988 | |
CHEBI:31306 | |
≥98% |
52-51-7 | |
5 to 7 | |
MFCD00007390 | |
1705868 | |
bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol | |
LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol | |
2450 | |
199.99 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H331-H318-H228-H312-H315-H335
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
Causes serious eye damage.
Flammable solid.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H318-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
missing translation for 'einecsNumber' : 200-143-0
missing translation for 'rtecsNumber' : TY3385000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
RUO – Research Use Only