Learn More
2-Bromo-2-phenylacetophenone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10394452
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
1484-50-0
C14H11BrO
275.13
MFCD00000136
ZFFBIQMNKOJDJE-UHFFFAOYSA-N
102630
2-bromo-1,2-diphenylethanone
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)C2=CC=CC=C2)Br
1484-50-0
C14H11BrO
275.13
MFCD00000136
ZFFBIQMNKOJDJE-UHFFFAOYSA-N
102630
2-bromo-1,2-diphenylethanone
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)C2=CC=CC=C2)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2-phenylacetophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 53°C to 58°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 2-bromo-2-phenylacetophenone, desyl bromide, 2-bromo-1,2-diphenylethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1,2-diphenyl, ethanone,2-bromo-1,2-diphenyl, 2-bromo-1,2-diphenyl-ethanone, desylbromide, alpha-bromodeoxybenzoin, alpha-bromodesoxibenzoine
Peso formulazione 275.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-2-phenylacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.