Learn More
2-Bromo-4,6-dichloroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10756085 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10756085
Marca: Thermo Scientific Acros 399600050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 697-86-9
Formula molecolare C6H4BrCl2N
Molecular Weight (g/mol) 240.91
Numero MDL MFCD00040936
InChI Key DTPADCOGQUOGHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pubchem3605, acmc-209ob3, 6-bromo-2,4-dichloroaniline, 2,4-dichloro-6-bromoaniline, 2-bromo-4,6-dichloro-aniline, 6-bromo-2,4-dichlorophenylamine, benzenamine,2-bromo-4,6-dichloro, 2-bromo-4,6-dichloroaniline, 2-bromanyl-4,6-bis chloranyl aniline
PubChem CID 2756901
IUPAC Name 2-bromo-4,6-dichloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Br)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4, 6-dichloroaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 80.0°C to 81.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H2(Br)NH2
Quantità 5 g
Peso formulazione 240.91
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.