Learn More
2-Bromo-6-fluoro-4-nitrophenol, 99%, Thermo Scientific™
48.40€ - 180.00€
Identificatori chimici
CAS | 329-49-7 |
---|---|
Formula molecolare | C6H3BrFNO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 235.996 |
Numero MDL | MFCD09907952 |
InChI Key | YJBBEHQOMCJIGN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-bromo-6-fluoro-4-nitrophenol, acmc-209hxa, 2-romo-6-luoro-4-itro-phenol, phenol,2-bromo-6-fluoro-4-nitro |
PubChem CID | 20112021 |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1F)O)Br)[N+](=O)[O-] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15435317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32570.03 |
1 g | N/A | ||||||
15445317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32570.06 |
5 g |
180.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
329-49-7 | |
235.996 | |
YJBBEHQOMCJIGN-UHFFFAOYSA-N | |
20112021 |
C6H3BrFNO3 | |
MFCD09907952 | |
2-bromo-6-fluoro-4-nitrophenol, acmc-209hxa, 2-romo-6-luoro-4-itro-phenol, phenol,2-bromo-6-fluoro-4-nitro | |
C1=C(C=C(C(=C1F)O)Br)[N+](=O)[O-] |
Specifica
2-Bromo-6-fluoro-4-nitrophenol | |
Phenol-like | |
MFCD09907952 | |
YJBBEHQOMCJIGN-UHFFFAOYSA-N | |
235.996 | |
236 |
329-49-7 | |
C6H3BrFNO3 | |
2-bromo-6-fluoro-4-nitrophenol, acmc-209hxa, 2-romo-6-luoro-4-itro-phenol, phenol,2-bromo-6-fluoro-4-nitro | |
C1=C(C=C(C(=C1F)O)Br)[N+](=O)[O-] | |
20112021 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H312-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures