Learn More
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
36.40€ - 322.61€
Identificatori chimici
CAS 91983-14-1
Formula molecolare C7H8BBrO2
Molecular Weight (g/mol) 214.85
Numero MDL MFCD01318941
InChI Key MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, o-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pubchem7781
PubChem CID 2773278
IUPAC Name [2-(bromomethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15409217
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52467.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15489207
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52467.03
1 g
94.67€
1g
15499207
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52467.06
5 g
322.61€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
91983-14-1
214.85
MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
2773278
OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
C7H8BBrO2
MFCD01318941
2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, o-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pubchem7781
[2-(bromomethyl)phenyl]boronic acid
Specifica
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
145°C to 148°C
MFCD01318941
MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
[2-(bromomethyl)phenyl]boronic acid
2773278
97%
91983-14-1
C7H8BBrO2
2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, o-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pubchem7781
OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
214.85
214.85
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures