Learn More
2-Bromopyridine, 99%
Codice prodotto. 11460773
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
500g
Codice prodotto. 11460773
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13241.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-04-6 | C5H4BrN | 157.998 g/mol
2-Bromopyridine is used in the preparation of a variety of biologically active compounds like antimalarial agents. It is also used to prepare beta-adrenoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromopyridine is used in the preparation of a variety of biologically active compounds like antimalarial agents. It is also used to prepare beta-adrenoceptor agonist.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Keep away from heat, sparks, and flame. Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids and acid chlorides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-04-6
Formula molecolare C5H4BrN
Molecular Weight (g/mol) 157.998
Numero MDL MFCD00006219
InChI Key IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
PubChem CID 7973
ChEBI CHEBI:51574
IUPAC Name 2-bromopyridine
SMILES C1=CC=NC(=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromopyridine
Densità 1.625
Punti di ebollizione 192°C to 194°C
Punto d'infiammabilità 97°C (207°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.572
Quantità 100 g
Numero UN UN2810
Beilstein 105789
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water.
Peso formulazione 158
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromopyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Bromopyridine