Learn More
2-Bromothiophene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11423974
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
2-Bromothiophene has been used in electrochemical reduction of a number of mono- and dihalothiophenes at carbon cathodes in dimethylformamide containing tetramethylammonium per chlorate by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromothiophene has been used in electrochemical reduction of a number of mono- and dihalothiophenes at carbon cathodes in dimethylformamide containing tetramethylammonium per chlorate by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Light Sensitive. Keep away from oxidizing agents. Store in dark.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-09-4
Formula molecolare C4H3BrS
Molecular Weight (g/mol) 163.03
Numero MDL MFCD00005417
InChI Key TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
PubChem CID 13851
IUPAC Name 2-bromothiophene
SMILES BrC1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromothiophene
Punto di fusione <-10°C
Densità 1.701
Punti di ebollizione 149°C to 152°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Indice di rifrazione 1.586
Quantità 50 g
Numero UN UN2929
Beilstein 104663
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 163.04
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.