Learn More
Testo™ 2-Channel Infrared Thermometer
Marca:  Testo™ 0560 0810
Codice prodotto. 10642104
  • 159.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Laser Sighting, Integrated NTC Air Thermometer, Protective Cap, Batteries, and Calibration Certificate
NTC:-10°C to +50°C, Infrared:-30°C to +300°C
NTC: ±0.5°C, Infrared: ±2.0°C (-30 to +100°C), ±2 % of remaining measurement value Remaining Range