Learn More
2-chloro-1-[1-(4-fluorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10788253
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-1-[1-(4-fluorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 304685-89-0
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C14H13ClFNO
Numero MDL MFCD01910944
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-1-4-fluoro-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one, acmc-209hg5, ethanone,2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl
InChI Key QNHMSVXIWDSTEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(N1C2=CC=C(C=C2)F)C)C(=O)CCl
IUPAC Name 2-chloro-1-[1-(4-fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrol-3-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 265.712
PubChem CID 1537098
Peso formulazione 265.71
Percent Purity 97%