Learn More
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10172784
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 101012-12-8
Formula molecolare C4H2ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 163.575
InChI Key HNJOKQPEJIWTRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorothiazole-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro, acmc-1brcy, 2-chlorothiazol-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-carboxy-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid,2-chloro, 2-chloro-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1481389
IUPAC Name 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 163.58
Percent Purity 97%