Learn More
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide |
Nota nome | 97% |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 195°C to 200°C |
Colore | Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96.0 to 104% (Argentometry) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 5 g |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0444020 | Certificato di analisi | 19/01/2024 | 189260050,189260250,189261000 |
A0444021 | Certificato di analisi | 19/01/2024 | 189260050,189260250,189261000 |
A0407218 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 189260050,189260250,189261000 |
A0427283 | Certificato di analisi | 17/08/2022 | 189260050,189260250,189261000 |
A0407862 | Certificato di analisi | 26/10/2020 | 189260050,189260250,189261000 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, 97%, Thermo Scientific Chemicals >