Learn More
2-Chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10371800
Click to view available options
Quantità:
1 g
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one
CAS 38076-63-0
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 117.4°C to 120.4°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C15H12ClNOS
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-1-10h-phenothiazin-10-yl propan-1-one, 2-chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one, 2-chloro-1-phenothiazin-10-yl propan-1-one, 10h-phenothiazine, 10-2-chloro-1-oxopropyl, 10-2-chloropropanoyl-10h-phenothiazine, 1-propanone,2-chloro-1-10h-phenothiazin-10-yl
InChI Key NFDHJLPQTVVBOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C(=O)N1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)Cl
IUPAC Name 2-chloro-1-phenothiazin-10-ylpropan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 289.79
PubChem CID 352185
Peso formulazione 289.79
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.