missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
36.50€ - 121.00€
Identificatori chimici
CAS | 2376-00-3 |
---|---|
Formula molecolare | C8H4ClF3O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 224.563 |
Numero MDL | MFCD06208254 |
InChI Key | OHWGZCNPFKBCDJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-chloro-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloro-6-trifluoromethyl be, intermediates-zcf02636, 2-trifluoromethyl-6-chlorobenzoic acid, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzoic acid, jrd |
PubChem CID | 11127965 |
IUPAC Name | 2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)C(F)(F)F |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15443947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30490.03 |
1 g |
36.50€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15453947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30490.06 |
5 g |
121.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
2376-00-3 | |
224.563 | |
OHWGZCNPFKBCDJ-UHFFFAOYSA-N | |
11127965 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)C(F)(F)F |
C8H4ClF3O2 | |
MFCD06208254 | |
2-chloro-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloro-6-trifluoromethyl be, intermediates-zcf02636, 2-trifluoromethyl-6-chlorobenzoic acid, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzoic acid, jrd | |
2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid |
Specifica
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid | |
123°C to 125°C | |
MFCD06208254 | |
OHWGZCNPFKBCDJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid | |
11127965 | |
97% |
2376-00-3 | |
C8H4ClF3O2 | |
2-chloro-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloro-6-trifluoromethyl be, intermediates-zcf02636, 2-trifluoromethyl-6-chlorobenzoic acid, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzoic acid, jrd | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)C(F)(F)F | |
224.563 | |
224.57 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures