Learn More
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | 2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 37.0°C to 42.0°C |
Colore | White to Yellow |
Punti di ebollizione | 94.0°C to 95.0°C |
Punto d'infiammabilità | 104°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.