Learn More
2-Chlorobenzotrifluoride, 99%
Codice prodotto. 11409642
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11409642
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10753.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 88-16-4 | C7H4ClF3 | 180.554 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-16-4
Formula molecolare C7H4ClF3
Molecular Weight (g/mol) 180.554
Numero MDL MFCD00000561
InChI Key DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, o-chlorobenzotrifluoride, chlorobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl, 2-chloro trifluoromethyl benzene, 2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-benzotrifluoride, o-trifluoromethyl chlorobenzene, o-trifluoromethyl phenyl chloride
PubChem CID 6921
IUPAC Name 1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzotrifluoride
Punto di fusione -6°C
Densità 1.369
Punti di ebollizione 151°C to 153°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Indice di rifrazione 1.456
Quantità 100 g
Numero UN UN2234
Beilstein 510993
Peso formulazione 180.56
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Chlorobenzotrifluoride