Learn More
2-Chloroisonicotinamide, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10243192
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 100859-84-5
Formula molecolare C6H5ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 156.569
Numero MDL MFCD00221401
InChI Key DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800022
IUPAC Name 2-chloropyridine-4-carboxamide
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroisonicotinamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
Peso formulazione 156.57
Percent Purity 97%