Learn More
2-chloromandelic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10740765
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10421-85-9
Formula molecolare C8H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.59
Numero MDL MFCD00084962
InChI Key RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
PubChem CID 97720
IUPAC Name 2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
SMILES OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloromandelic acid
Punto di fusione 80°C to 85°C
CAS min. % 97.5
Colore Cream to White
CAS max % 100.0
Quantità 250 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Formula lineare ClC6H4CH(OH)COOH
Peso formulazione 186.59
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloromandelic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.