Learn More
2-Chloropyridine, 99%
Codice prodotto. 10624762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10624762
Marca: Thermo Scientific Acros 110011000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 109-09-1 | C5H4ClN | 113.544 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-09-1
Numero MDL MFCD00006228
InChI Key OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-chloropyridine, pyridine, 2-chloro, alpha-chloropyridine, .alpha.-chloropyridine, unii-8hmd45ayej, 2-chloro-pyridine, ccris 1724, 8hmd45ayej, 6-chloro-pyridine, dsstox_cid_4810
PubChem CID 7977
ChEBI CHEBI:39174
IUPAC Name 2-chloropyridine
SMILES C1=CC=NC(=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropyridine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -46.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2090g/mL
Punti di ebollizione 168.0°C to 170.0°C
Punto d'infiammabilità 64°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H4ClN
Formula lineare (C5H4N)Cl
Indice di rifrazione 1.5310 to 1.5330
Quantità 100 mL
Beilstein 20, 230
Gravità specifica 1.209
Informazioni di solubilità Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: >50g/100mL ethanol,soluble in ether and alcohol
Molecular Weight (g/mol) 113.55
Peso formulazione 113.55
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloropyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Chloropyridine