Learn More
Fisherbrand™ Contenitore di conservazione a 2 scomparti
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Acrilico trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for pipette tips, tubes, fittings, syringe filters, septa and other small lab and office items
- Made from 3 mm thick, transparent acrylic for at-a-glance inventory monitoring
- Hinged lids over generous-sized openings for rapid filling and dispensing
- Two compartments help to organize and categorize items
- Flip-top covers keep products secure and dust free
- Includes non-skid rubber feet
Specifica
Specifica
| Tipo | Contenitore di conservazione a 2 scomparti |
| Materiale | Acrylic |
| Colore | Acrilico trasparente |
| Forma | Rectangular |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 139 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 365 mm |