Learn More
Cytiva Kit 2-D Clean-up
Migliore qualità dell'elettroforesi 2-D. Il kit di pulizia Cytiva Life SciencesTM 2-D permette di rimuovere i contaminanti che creano interferenza per l'elettroforesi 2-D.
Marca: Cytiva 80-6484-51
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La precipitazione quantitativa separa le proteine da detergenti, sali, lipidi, acidi fenolici e nucleici
- Non comporta perdite o aumento di punti
- Processa 50 campioni fino a 100μ l ciascuno, ma è scalabile per volumi superiori o campioni più diluiti
- Offre risultati in circa 90 minuti
Specifica
1600 °C | |
Electrophoresis Clean-up Kit | |
Migliora la qualità dell'elettroforesi 2-D | |
851 °C | |
-20 °C |
Incolore | |
Liquido | |
15 ml di precipitante, 17.5 ml di coprecipitante, 50 ml di tampone di lavaggio, 250 μl di additivo di lavaggio, scheda di riferimento rapido, istruzioni | |
105.98874 | |
50 campioni da meno di 100 μl |