Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-glucose, 99%
75.50€ - 402.00€
Identificatori chimici
CAS | 154-17-6 |
---|---|
Formula molecolare | C6H12O5 |
Molecular Weight (g/mol) | 164.16 |
Numero MDL | MFCD00151328 |
InChI Key | PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N |
Sinonimo | deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose |
PubChem CID | 17751002 |
IUPAC Name | (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal |
SMILES | OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10560371
|
Thermo Scientific Chemicals
111980010 |
1 g | Glass bottle |
75.50€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10152950
|
Thermo Scientific Chemicals
111980050 |
5 g | Glass bottle |
148.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11906901
|
Thermo Scientific Chemicals
111980250 |
25 g | Glass bottle |
402.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
154-17-6 | |
164.16 | |
PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N | |
17751002 | |
OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O |
C6H12O5 | |
MFCD00151328 | |
deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose | |
(3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal |
Specifica
2-Deoxy-D-glucose | |
98.5 | |
146.0°C to 147.0°C | |
1% max. | |
Authentic | |
C6H12O5 | |
15,2905 | |
deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose | |
PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N | |
(3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal | |
17751002 | |
99% |
154-17-6 | |
100.0 | |
White to Cream | |
1% max. | |
99% | |
MFCD00151328 | |
+ 45.50 | |
(2% in water) Clear colorless to light yellow | |
OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O | |
164.16 | |
164.16 | |
Crystalline Powder or Crystals |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 205-823-
RUO – Research Use Only