missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine, 10 wt.% solution in THF, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 11915951
Click to view available options
Quantità:
2.5 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine
CAS 1053658-84-6, 109-99-9
Colore Colorless to Tan
Densità 0.8800g/mL
Punto d'infiammabilità −21°C
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C10H24NP
Formula lineare ((CH3)3C)2PCH2CH2NH2
Quantità 2.5 mL
Gravità specifica 0.88
Sinonimo 2-di-t-butylphosphino ethylamine, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 2-ditertbutylphosphino ethylamine, 2-aminoethyldi-tert-butylphosphine, 2-di-tert-butylphosphino ethanamine, 2-di-tert-butylphosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl di-tert-butyl phosphane, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 10 wt. % in thf
InChI Key DZDGRVHIUYIMDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
IUPAC Name 2-ditert-butylphosphanylethanamine
Molecular Weight (g/mol) 189.28
PubChem CID 57553001
Peso formulazione 189.28
Percent Purity 9 to 11%
Forma fisica Solution
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine, 10wt.% solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'