Learn More
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphenyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10259093
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 251320-85-1
Formula molecolare C27H37P
Molecular Weight (g/mol) 392.56
Numero MDL MFCD09744023
InChI Key PQWWLQRSCJJOIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-dicyclohexylphosphino-2'-isopropylbiphenyl, 2-dicyclohexylphosphino-2'-i-propylbiphenyl, dicyclohexyl 2'-propan-2-yl 1,1'-biphenyl-2-yl phosphane, dicyclohexyl 2'-isopropyl-1,1'-biphenyl-2-yl phosphane
PubChem CID 23420463
IUPAC Name dicyclohexyl-[2-(2-propan-2-ylphenyl)phenyl]phosphane
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphenyl
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 392.56
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.