Learn More
2-Ethyl-2-oxazoline, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11410897
Click to view available options
Quantità:
100 g
2-ethyl-2-oxazoline is an organic intermediate and monomer that is used in water-soluble polymers, pharmaceuticals, cosmetics, specialty coatings and adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-ethyl-2-oxazoline is an organic intermediate and monomer that is used in water-soluble polymers, pharmaceuticals, cosmetics, specialty coatings and adhesives.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-2-oxazoline
CAS 10431-98-8
Punto di fusione -62°C
Densità 0.981
pH 10 to 12
Punti di ebollizione 128°C to 129°C
Punto d'infiammabilità 29°C (84°F)
Odore Amine-like
Formula molecolare C5H9NO
Indice di rifrazione 1.437
Numero MDL MFCD00005302
Quantità 100 g
Numero UN UN2734
Beilstein 105464
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
InChI Key NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=NCCO1
IUPAC Name 2-ethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Molecular Weight (g/mol) 99.13
PubChem CID 66412
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.