missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Ethyl-4-methylimidazole, 96%

Codice prodotto. 11402468
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11402468

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15798.14

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 931-36-2 | C6H10N2 | 110.16 g/mol

2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole is a useful synthetic intermediate. It can be used as a building block for active ingredients as well as in epoxy curing. It is used as an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, dyes, textile auxiliaries, pigments and other organic chemicals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole is a useful synthetic intermediate. It can be used as a building block for active ingredients as well as in epoxy curing. It is used as an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, dyes, textile auxiliaries, pigments and other organic chemicals.

Solubility
Soluble in water (<210 g/1000 ml at 20°C).

Notes
Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 931-36-2
Formula molecolare C6H10N2
Molecular Weight (g/mol) 110.16
Numero MDL MFCD00005193
InChI Key ULKLGIFJWFIQFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-4-methyl, 4-methyl-2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-5-methyl, imidazole, 2-ethyl-4-methyl, unii-5k8xi641g3, 2-ethyl-4-methyl-imidazole, 2-ethyl-4-methyl-3h-imidazole, curazol 2e4mz
PubChem CID 70262
IUPAC Name 2-ethyl-5-methyl-1H-imidazole
SMILES CCC1=NC=C(N1)C

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Ethyl-4-methylimidazole
Punto di fusione 45°C to 49°C
Densità 0.973
Punti di ebollizione 292°C to 295°C
Punto d'infiammabilità 137°C (278°F)
Indice di rifrazione 1.5 00
Quantità 25 g
Beilstein 1711
Informazioni di solubilità Soluble in water (< 210g/1000 ml at 20°C).
Peso formulazione 110.16
Percent Purity 96%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethyl-4-methylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Ethyl-4-methylimidazole

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato