Learn More
2-Ethylhexyl bromide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10378880
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18908-66-2
Formula molecolare C8H17Br
Molecular Weight (g/mol) 193.13
Numero MDL MFCD00000220
InChI Key NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide
PubChem CID 86804
IUPAC Name 3-(bromomethyl)heptane
SMILES CCCCC(CC)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexyl bromide
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 75.0°C to 77.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 69°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2Br
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.4550
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 193.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethylhexyl bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Ethylhexyl bromide