Learn More
2-Ethylhexylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10195110
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-75-6
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.25
Numero MDL MFCD00008148
InChI Key LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
PubChem CID 7719
IUPAC Name 2-ethylhexan-1-amine
SMILES CCCCC(CC)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexylamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -76.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7800g/mL
Punti di ebollizione 169.0°C
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4295 to 1.4315
Quantità 1 L
Beilstein 04,388
Gravità specifica 0.78
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.5g/L (20 c).
Viscosità 1.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 129.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethylhexylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.