Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, Maybridge
Codice prodotto. 10607200
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
CAS 1040681-74-0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H3F4NO2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9
InChI Key ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F
IUPAC Name 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 209.1
PubChem CID 28307766
Peso formulazione 209.1
Percent Purity 97%