Learn More
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10536114
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93249-62-8
Formula molecolare C8H5F3O3
Molecular Weight (g/mol) 206.12
Numero MDL MFCD00075249
InChI Key WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1268058
IUPAC Name 2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 31.0°C to 33.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 82.0°C (60.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CF3OC6H3(OH)CHO
Quantità 1 g
Sinonimo 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
Peso formulazione 206.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.