Learn More
2-hydroxypyridine-5-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10516534
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1054483-78-1
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H16BNO3
Numero MDL MFCD06795671
Quantità 1 g
Sinonimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, amtb145, pyridin-2-ol-5-boronic acid pinacol ester
InChI Key WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(O)C=C1
IUPAC Name 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyridin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 221.06
PubChem CID 17750253
Peso formulazione 221.06
Percent Purity 97%