Learn More
2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 99%
Codice prodotto. 13448418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Codice prodotto. 13448418
Marca: Thermo Scientific Acros 176080500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 353-83-3 | C2H2F3I | 209.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 353-83-3
Formula molecolare C2H2F3I
Molecular Weight (g/mol) 209.94
Numero MDL MFCD00001082
InChI Key RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
PubChem CID 67709
IUPAC Name 1,1,1-trifluoro-2-iodoethane
SMILES C(C(F)(F)F)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodo-1, 1, 1-trifluoroethane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Pink
Densità 2.1300g/mL
Punti di ebollizione 53.0°C to 55.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ICH2CF3
Indice di rifrazione 1.4000 to 1.4020
Quantità 50 mL
Gravità specifica 2.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 209.94
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.