Learn More
2-Mercaptoethyl sulfide, 90%
Codice prodotto. 12664937 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 12664937
Marca: Thermo Scientific Acros 125490100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3570-55-6
Formula molecolare C4H10S3
Molecular Weight (g/mol) 154.30
Numero MDL MFCD00004893
InChI Key KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
PubChem CID 77117
IUPAC Name 2-(2-sulfanylethylsulfanyl)ethanethiol
SMILES SCCSCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptoethyl sulfide
Punto di fusione -11.0°C
Colore Colorless
Densità 1.1830g/mL
Punti di ebollizione 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88 % min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HSCH2CH2)2S
Indice di rifrazione 1.594
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.183
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene,chloroform,,dioxane,carbon tetrachloride
Peso formulazione 154.32
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid