Learn More
2-Mercaptopyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10163220
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2637-34-5
Formula molecolare C5H5NS
Molecular Weight (g/mol) 111.16
Numero MDL MFCD00006285
InChI Key WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
PubChem CID 2723698
ChEBI CHEBI:45223
IUPAC Name 1H-pyridine-2-thione
SMILES C1=CC(=S)NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptopyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126.0°C to 130.0°C
Colore Brown to Yellow
Punto d'infiammabilità 125°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodimetry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C5H4N)SH
Quantità 2.5 g
Beilstein 21,45
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common solvents
Peso formulazione 111.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Mercaptopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.