Learn More
2-Methoxyethanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11418057
Click to view available options
Quantità:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Solvent for ninhydrin color reagent2-Methoxy ethanol is used as a solvent for various purposes like varnishes, dyes, cleaning agents, epoxy coating, paints, anti-icing fuel additive in aviation and resins. It is involved in the preparation of Vaska’s complex viz. trans-chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I) and ruthenium hydridechlorocarbonyl tristriphenylphosphine. Further, it is also used in the synthesis of 2-aminothiazoles and Rho-associated kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Solvent for ninhydrin color reagent2-Methoxy ethanol is used as a solvent for various purposes like varnishes, dyes, cleaning agents, epoxy coating, paints, anti-icing fuel additive in aviation and resins. It is involved in the preparation of Vaska’s complex viz. trans-chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I) and ruthenium hydridechlorocarbonyl tristriphenylphosphine. Further, it is also used in the synthesis of 2-aminothiazoles and Rho-associated kinase inhibitors.
Solubility
Miscible with water, alcohol, ether, acetone, hydrocarbons, ketones, glycols and dimethylformamide.
Notes
Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents, acids, bases, copper alloys and copper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-86-4
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.095
Numero MDL MFCD00002867
InChI Key XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC Name 2-methoxyethanol
SMILES COCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethanol
Punto di fusione -85°C
Densità 0.965
pH 4 to 7
Punti di ebollizione 124°C to 125°C
Punto d'infiammabilità 46°C (115°F)
Odore Characteristic
Formula lineare CH3OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4025
Quantità 500 mL
Numero UN UN1188
Beilstein 1731074
Indice di Merck 14,6038
Informazioni di solubilità Miscible with water,alcohol,ether,acetone,hydrocarbons,ketones,glycols and dimethylformamide.
Peso formulazione 76.1
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxyethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Methoxyethanol