Learn More
(+/-)-2-Methyl-1-butanol, 98%
Codice prodotto. 11349589
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
Codice prodotto. 11349589
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21825.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
2-Methyl-1-butanol is a volatile metabolite produced by a number of different plant species. Used as a solvent in organic synthesis (introduction of active amyl group), in lubricants, plasticizers, additives for oils & paints. It is also employed as a perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Methyl-1-butanol is a volatile metabolite produced by a number of different plant species. Used as a solvent in organic synthesis (introduction of active amyl group), in lubricants, plasticizers, additives for oils & paints. It is also employed as a perfuming agent.
Solubility
Soluble in water. [183 g/L (0 C)] and alcohol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-32-6
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00004743
InChI Key QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
IUPAC Name 2-methylbutan-1-ol
SMILES CCC(C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-2-Methyl-1-butanol
Punto di fusione <-70°C
Densità 0.815
Punti di ebollizione 129°C to 131°C
Punto d'infiammabilità 43°C (109°F)
Indice di rifrazione 1.411
Quantità 100 mL
Numero UN UN1105
Beilstein 1718810
Indice di Merck 14,6030
Informazioni di solubilità Soluble in water. [183g/L (0 C)] and alcohol.
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+/-)-2-Methyl-1-butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (+/-)-2-Methyl-1-butanol