Learn More
2-Methyl-2-butanol, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
101.51€ - 486.42€
Identificatori chimici
CAS 75-85-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00004478
InChI Key MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
PubChem CID 6405
IUPAC Name 2-methylbutan-2-ol
SMILES CCC(C)(C)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10498910
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
166620010
1 L
101.51€
1L
10062180
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
166620025
2.5 L
217.08€
2.50L
10439573
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
166620100
10 L
486.42€
10L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
75-85-4
88.15
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
6405
CCC(C)(C)O
C5H12O
MFCD00004478
2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
2-methylbutan-2-ol
Specifica
2-Methyl-2-butanol
75-85-4
Colorless
102.0°C
Authentic
Glass Bottle
C2H5C(CH3)2OH
MFCD00004478
15,7253
2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
2-methylbutan-2-ol
6405
88.15
Pure
99%
-12.0°C
0.8000g/mL
20°C
98.5% min. (GC)
C5H12O
1.4040 to 1.4060
01,388
0.8
Solubility in water: 70.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,,glycerol,oils and acetone
CCC(C)(C)O
88.15
3.7 mPa.s (25°C)
99%
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if inhaled.
Highly flammable liquid and vapor.
Causes serious eye damage.
Harmful in contact with skin.
May cause drowsiness or d
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-908-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SC0175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2-butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.