Learn More
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one |
Nota nome | 97% |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | Yellow |
Densità | 0.9790g/mL |
Punti di ebollizione | 158.0°C to 161.0°C |
Punto d'infiammabilità | 48°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.